Merck
123129
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
97%
Synonim(y):
2-Thiazolamine
Wybierz wielkość
5 G
113,00 zł
100 G
195,00 zł
500 G
790,00 zł
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
113,00 zł
100 G
195,00 zł
500 G
790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.14
Beilstein:
105738
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
91-93 °C (lit.)
rozpuszczalność
1 M HCl: soluble 50 mg/mL, clear (dark yellow-brown)
ciąg SMILES
Nc1nccs1
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
Klucz InChI
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Aminothiazole was used in the synthesis of 2-aminothiazole-modified silica gel[1]. It was used in Ulmann coupling with 2-chlorobenzoic acids mediated by ultrasonic irradiation[2].
Działania biochem./fizjol.
2-Aminothiazoles are potent cyclin-dependent kinase 5 inhibitors and are therapeutic agents for the treatment of Alzheimer′s disease and other neurodegenerative disorders[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
P S Roldan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(4), 574-577 (2003-03-01)
This work describes the synthesis and characterization of 2-aminothiazole-modified silica gel (SiAT), as well as its application for preconcentration (in batch and column technique) of Cu(II), Ni(II) and Zn(II) in ethanol medium. The adsorption capacities of SiAT determined for each
Christopher J Helal et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(22), 5521-5525 (2004-10-16)
High-throughput screening with cyclin-dependent kinase 5 (cdk5)/p25 led to the discovery of N-(5-isopropyl-thiazol-2-yl)isobutyramide (1). This compound is an equipotent inhibitor of cdk5 and cyclin-dependent kinase 2 (cdk2)/cyclin E (IC(50)=ca. 320nM). Parallel and directed synthesis techniques were utilized to explore the
Synthetic Communications, 37, 1853-1853 (2007)
Xin Cao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 5890-5898 (2008-05-20)
Because both c-Src and iNOS are key regulatory enzymes in tumorigenesis, a new series of 4-heteroarylamino-3-quinolinecarbonitriles as potent dual inhibitors of both enzymes were designed, prepared, and evaluated for blocking multiple signaling pathways in cancer therapy. All compounds were evaluated
Sina Ghaemmaghami et al.
Journal of virology, 84(7), 3408-3412 (2009-12-25)
Prion diseases are fatal, untreatable neurodegenerative diseases caused by the accumulation of the misfolded, infectious isoform of the prion protein (PrP), termed PrP(Sc). In an effort to identify novel inhibitors of prion formation, we utilized a high-throughput enzyme-linked immunosorbent assay