Przejdź do
8.01113
2-aminopirydyna
for synthesis
Synonim(y):
2-pirydyloamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(NH2)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
207-988-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5 hPa ( 125 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
>630 °C
potency
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
55-58 °C
transition temp
flash point 92 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ncccc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3668509340A77997
assay
≥98.0% (GC)
assay
98-100% (GC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
55-58 °C
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.), 54-59 °C
mp
54-58 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
-
form
-
form
crystals
bp
209-211 °C/1013 hPa
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-aminopirydyna
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801113010004022536365367
801113050004022536365374