Przejdź do
09340
2-Aminopyridine
purum, ≥98.0% (NT)
Synonim(y):
2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
247,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-988-4
Beilstein/REAXYS Number:
105785
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.), 54-59 °C
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to label neutral and acidic glycans for fluorescent and UV detection in HPLC.[1] 2-AP has also been used to derivatize sialyloligosaccharides for detection in FAB-MS.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A77989366858.01113
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99%
assay
98-100% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
54-58 °C (lit.), 54-59 °C
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
55-58 °C
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
Produkty
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Fotini N Lamari et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 793(1), 15-36 (2003-07-26)
Carbohydrates, either alone or as constituents of glycoproteins, proteoglycans and glycolipids, are mediators of several cellular events and (patho)physiological processes. Progress in the "glycome" project is closely related to the analytical tools used to define carbohydrate structure and correlate structure
M Okamoto
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 65(11), 2519-2527 (2002-01-17)
To establish a new protocol for sensitive detection and structural characterization of sialyl oligosaccharides, their sensitivities and structural information from mass spectrometry and tandem mass spectrometry with FAB-, ESI-, and MALDI were evaluated in detail. Among these ionization methods, FAB-MS
Philipp Ottiger et al.
The Journal of chemical physics, 136(17), 174308-174308 (2012-05-16)
The S(1)/S(2) state exciton splittings of symmetric doubly hydrogen-bonded gas-phase dimers provide spectroscopic benchmarks for the excited-state electronic couplings between UV chromophores. These have important implications for electronic energy transfer in multichromophoric systems ranging from photosynthetic light-harvesting antennae to photosynthetic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818663010004022536442020
818663100004022536442037
67260-1L04061836686369
09340-250G04061838655516
09340-50G04061838656124