Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 732,00 zł |
Informacje o tej pozycji
151,00 zł
vapor pressure
1.3 hPa ( 40 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794)
potency
15720 mg/kg LD50, oral (Rat), >16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-12.8 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 90 °C (DIN 51758)
solubility
20.8 g/L (External MSDS)
density
1.055 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 20.8 g/L (External MSDS) | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 1.055 g/cm3 at 20 °C | density 1.15 g/cm3 at 20 °C | density 1.119 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.055 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp -50 °C | mp -61.9 °C | mp - | mp −51-−50 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malonian dietylu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8008980500 | 04022536364049 |
| 8008981000 | 04022536364056 |
| 8008980100 | 04022536364032 |
| 8008982500 | 04022536364063 |