Przejdź do
D97754
Diethyl malonate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Malonic acid diethyl ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
129,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
557,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-305-9
Beilstein/REAXYS Number:
774687
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 40 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethyl malonate is diethyl ester of malonic acid. It is widely used as a versatile building block for introducing the malonate functional group into molecules. Acylation of diethyl malonate using magnesium chloride and triethylamine is reported. K2CO3-catalyzed 1,4-addition reaction of diethyl malonate with various substituted 1,2-allenic ketones yields polyfunctionalized β,γ-unsaturated enones.[1]
Application
Diethyl malonate was used to investigate Knoevenagel condensation reactions in microreactor using zeolite catalysts obtained by grafting amino groups onto NaX and CsNaX zeolites. It may be used in the synthesis of diethyl benzylidenemalonate by base catalyzed Knoevenagel condensation with benzaldehyde. It may be used in the synthesis of α-aryl malonates.[2]
Packaging
Packaged in glass bottles
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.00898W2375078.00899
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
-
mp
−51-−50 °C (lit.)
mp
-50 °C
mp
−51-−50 °C (lit.)
mp
-61.9 °C
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.055 g/cm3 at 20 °C
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
bp
199 °C (lit.)
bp
199 °C/1013 hPa
bp
199 °C (lit.)
bp
181-183 °C/1013 hPa
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl malonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?