Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł | |
| 40 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł | |
| 143 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
308,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
827 °F
potency
5880 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
transition temp
flash point -28 °C
solubility
3.11 g/L
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.722 - 0.724
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay ≥99.0% | assay ≥98.5% (GC) |
| solubility 3.11 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.367 (lit.) | refractive index n20/D 1.367 (lit.) | refractive index n20/D 1.367 (lit.) | refractive index n20/D 1.367 (lit.), n20/D 1.368 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropyl ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
hcodes
supp_hazards
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8008669040 | 04022536363318 |
| 8008661000 | 04022536363288 |
| 8008669143 | 04022536754949 |
| 8008662500 | 04022536363295 |