Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 964,00 zł |
Informacje o tej pozycji
559,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
396 °F
potency
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
10.4 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
kinematic viscosity
0.455 cSt(25 °C)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Co-solvent in the synthesis of Tris(trimethylsilyl)phosphine (P(SiMe3)3).
- Solvent in the tailored mono carborane electrolyte solution of Ca(CB11H12)2, which was utilized in the development of Ca metal batteries.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| grade synthesis grade | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| solubility soluble 1000 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid |
| pH 7 | pH - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-71-4
110-71-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8008562500 | 04022536363158 |
| 8008566010 | 04022536363165 |
| 8008561000 | 04022536363141 |