Kluczowe dokumenty
8.07480
Sigma-Aldrich
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego
for synthesis
Synonim(y):
Ethylene glycol monoisopropyl ether
Wybierz wielkość
1 L
150,00 zł
20 KG
1540,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
150,00 zł
20 KG
1540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-685-6
NACRES:
NA.22
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
5.99 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
240 °C
siła działania
5111 mg/kg LD50, oral (Rat)
1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.6-13.0 % (v/v)
mp
<-60 °C
temp. przejścia
flash point 43-45 °C
gęstość
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C(C)C)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.904
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method