Przejdź do
8.00849
Ethanolamine
for synthesis
Synonim(y):
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.08
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-483-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
potency
1515 mg/kg LD50, oral (Rat), 1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
transition temp
flash point 92.5 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Advancements in cyclotide structure and activity: Ethanolamine is explored within the context of reconstructing pseudo-ancestral cyclotides, which offers new insights into peptide stability and potential pharmaceutical applications (Jiang et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008451.008441.37044
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
98.0-100.5% (acidimetric)
assay
98.0-100.5% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800849050004022536363080
800849902504022536363110
800849921004022536877822
800849100004022536363097
800849250004022536363103
800849010004022536363073