Przejdź do
1.00845
Etanoloamina
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
2-aminoetanol, monoetanoloamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.08
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
205-483-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
potency
1515 mg/kg LD50, oral (Rat), 1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
impurities
≤0.1% Diethanolamine (GC), ≤0.1% Triethanolamine (GC), ≤0.2% Water (Karl Fischer), ≤100 ppb Ba (Barium), ≤20 ppb B (Boron), ≤20 ppb Co (Cobalt), ≤20 ppb Cr (Chromium), ≤20 ppb Cu (Copper), ≤50 ppb Cd (Cadmium), ≤500 ppb Al (Aluminium), ≤500 ppb Ca (Calcium)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
transition temp
flash point 92.5 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤100 ppb, Mg: ≤100 ppb, Mn: ≤20 ppb, Ni: ≤20 ppb, Pb: ≤100 ppb, Sn: ≤100 ppb, Zn: ≤100 ppb
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.3704400278Y0002267
Ethanolamine CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002267
Ethanolamine
assay
≥99.5% (GC)
assay
98.0-100.5% (acidimetric)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
EMSURE®
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanoloamina
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
149160-100ML04061838738219
100845100004022536010946
100845250004022536010953