Przejdź do
8.00784
Kwas 1,2,4,5-benzenotetrakarboksylowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas benzeno-1,2,4,5-tetrakarboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
104,25 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H2(COOH)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-879-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
104,25 zł
Cena katalogowa139,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
250-260 °C
solubility
15 g/L
density
1.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
wgk
WGK 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
617.0 °F
flash_point_c
325 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800784025004022536362465
800784005004022536362458
800784000504022536362441