Przejdź do
8.00578
Methacrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2C(CH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-204-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °C
potency
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-8.7 % (v/v)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
161 °C/1013 hPa
mp
15 °C
transition temp
flash point 65 °C
density
1.015 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
InChI key
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Methacrylicacid (MAA) is a liquid carboxylic acid that is colorless, viscous, and solublein most organic solvents. It is generated on a large scale in industrialapplications as a precursor to its esters, particularly methyl methacrylate(MMA).
Application
Methacrylic acid is used in the graft copolymerization with jute fiber.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.015
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155721147230151238
grade
synthesis grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methacrylic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photoinduced graft- copolymer synthesis and characterization of methacrylic acid onto natural biodegradable lignocellulose fiber
Ferdous K
Biomacromolecules, 5(3), 1078-1088 (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800578050004022536360294
800578902504022536972527
800578250004022536982052
800578010004022536360287
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?