155721
Methacrylic acid
contains 250 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonim(y):
2-Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
752 °F
zawiera
250 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
tw
163 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Klucz InChI
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
(RAFT) Polymerization
Produkty
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.