Przejdź do
8.00457
Kwas masłowy
for synthesis
Synonim(y):
Butyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
116,00 zł
1 L
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
224,00 zł
2.5 L
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
387,00 zł
50 kg
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-532-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
116,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.56 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
2940 mg/kg LD50, oral (Rat), 509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-12.3 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
162-165 °C/1013 mbar
mp
-8--5 °C
transition temp
flash point 69 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3873W22211919215
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
analytical standard
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
2 (25 °C, 10 g/L), 3 (20 °C, 10 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas masłowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800457010004022536359137
800457905004022536359168
800457250004022536359151
800457100004022536359144
Questions
  1. Can we use it in cell culture, in Caco2 cell line?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for use in cell culture. The suitability will need to be determined by the end-user.