Merck
W222119
Sigma-Aldrich
Butyric acid
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
1-propane carboxylic acid, Butanoic acid, Ethyl acetic acid, Propyl formic acid
Wybierz wielkość
W222119-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
473,00 zł
5 KG
1140,00 zł
10 KG
1610,00 zł
25 KG
2680,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W222119-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
473,00 zł
5 KG
1140,00 zł
10 KG
1610,00 zł
25 KG
2680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer FEMA:
2221
Beilstein:
906770
Numer WE:
Nr Rady Europy:
5c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.005
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
cheese; fruity; buttery
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.04 (vs air)
ciśnienie pary
0.43 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
824 °F
granice wybuchowości
10 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheese; fruity; buttery
ciąg SMILES
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HDAC1(3065)
Opis ogólny
Butyric acid is a volatile fatty acid[1] that can be used as a flavoring agent.[2] It has fruity or cheesy flavor and is mainly found in dairy products.[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 359-360 (1997)
Effect of fat content on odor intensity of three aroma compounds in model emulsions: ?-decalactone, diacetyl, and butyric acid.
Guyot C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(8), 2341-2348 (1996)
Effects of volatile fatty acid concentrations on methane yield and methanogenic bacteria
Wang Y, et al
Biomass and Bioenergy, 33(5), 848-853 (2009)
Gili Berkovitch et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(23), 7356-7369 (2008-11-15)
Multifunctional acyloxyalkyl ester prodrugs of 5-aminolevulinic acid in cancer cell lines inhibited the proteasome and induced apoptosis and heme synthesis. The most potent prodrug was butyryloxymethyl 5-amino-4-oxopentanoate (1a). The metabolically released formaldehyde from the prodrugs was the dominant factor affecting
Hans G Cruz et al.
Nature neuroscience, 7(2), 153-159 (2004-01-28)
The rewarding effect of drugs of abuse is mediated by activation of the mesolimbic dopamine system, which is inhibited by putative anti-craving compounds. Interestingly, different GABA(B) receptor agonists can exert similarly opposing effects on the reward pathway, but the cellular