Przejdź do
8.00419
2-Aminophenol
for synthesis
Synonim(y):
2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
114,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(NH2)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-431-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
14 hPa ( 153 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
190 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150 °C/15 hPa
mp
172-174 °C (sublimed)
transition temp
flash point >175 °C
solubility
17 g/L
density
1.328 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI key
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminophenol for synthesis. CAS 95-55-6, chemical formula 2-(NH₂)C₆H₄OH.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
303585750786652024
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
17 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
150 °C/15 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
mp
172-174 °C (sublimed)
mp
198-202 °C (dec.) (lit.)
mp
243-250 °C
mp
88-92 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
334.4 °F - closed cup
flash_point_c
168 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800419000504022536358710
800419025004022536358727
800419100004022536358734
800419905004022536358741
800419901004022536761220