Przejdź do
8.00396
Heksakarbonylomolibden
for synthesis
Synonim(y):
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
807,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mo(CO)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.00
UNSPSC Code:
12161603
EC Index Number:
237-713-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
807,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
powder
mp
147-152 °C (decomposition)
density
1.96 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Mo].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChI key
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
577766227749NIST8599
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
density
1.96 g/cm3 at 20 °C
density
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
147-152 °C (decomposition)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
mp
184 °C (dec.) (lit.)
mp
-
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800396000404027269428693
800396001004022536358307
800396002504022536358314