577766
Molybdenumhexacarbonyl
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9.1 (vs air)
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
solid
solid
oczyszczone przez
sublimation
przydatność reakcji
core: molybdenum
reagent type: catalyst
tw
156 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Klucz InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.