Przejdź do
8.00252
Kwas cyjanooctowy
for synthesis
Synonim(y):
Mononitryl kwasu malonowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.06
EC Index Number:
206-743-9
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
crystals
vapor pressure
0.1 hPa ( 100 °C)
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
108 °C/20 hPa
mp
65-68 °C
transition temp
flash point 107 °C
solubility
1000 g/L
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
InChI key
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Water (K. F.): ≤ 0.60 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas cyjanooctowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_c
107 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800252025004022536357201
800252100004022536357218