This product is sold as the trans isomer under CAS number 17082-09-6.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
crystals
mp
32-36 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI key
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form solid | form solid | form solid |
| mp 32-36 °C | mp 772 °C | mp 772 °C | mp 772 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 1.16 g/cm3 at 20 °C | density 2.15 g/cm3 at 20 °C | density 2.15 g/cm3 at 20 °C | density 2.15 g/cm3 at 20 °C |
| transition temp flash point >110 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8002360100 | 04022536356969 |
-
is this compound Cis or Trans, or if a mixture, what ratio?