Przejdź do
8.00086
Adypinian dietylu
for synthesis
Synonim(y):
Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Adipic acid diethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OOC(CH2)4COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-477-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
bp
245 °C/1013 hPa
mp
-19.8 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.007 - 1.009
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.000978.0089869236
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97%
bp
245 °C/1013 hPa
bp
215-225 °C/1013 hPa
bp
199 °C/1013 hPa
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.055 g/cm3 at 20 °C
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-19.8 °C
mp
8-11 °C
mp
-50 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
transition temp
flash point >100 °C
transition temp
flash point 107 °C
transition temp
flash point 90 °C (DIN 51758)
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adypinian dietylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800086010004022536355115
800086050004022536355122