Przejdź do
8.00028
Acetofenon
for synthesis
Synonim(y):
Metylofenyloketon, 1-fenyloetanon, fenyloetanon, ACP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-708-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39023804
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.45 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
570 °C
potency
815 mg/kg LD50, oral (Rat), 16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-5.2 % (v/v)
transition temp
flash point 105 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Colour (visual): colorless to yellowish
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.025 - 1.028
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63634A1070142163
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
vapor pressure
0.45 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C), 1 mmHg ( 15 °C)
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C), 1 mmHg ( 15 °C)
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C), 1 mmHg ( 15 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetofenon
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800028100004022536354934
800028010004022536354927
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?