Przejdź do
79119BC
1-kolumnowy zbiornik odczynnika GDS PPMX
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121522
NACRES:
NB.21
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79119
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
Application
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Other Notes
One box, 25 reservoirs/box
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79107BC79156BC79129BC
compatibility
BioControl GDS
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
room temperature
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
-
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable