Merck
79107BC
4-kolumnowy zbiornik odczynnika GDS PPMX
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Wybierz wielkość
1 EA
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121522
NACRES:
NB.21
Pozwól nam pomóc
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79107
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
79119BC79156BC79173BC
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
-
description
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79107
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79119
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
Application
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Other Notes
One box, 25 reservoirs/box
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
147230-18KG04061838737274
147230-100G04061837399060
800181050004022536356150
147230-3KG04061838737281
147230-5G04061837399107
147230-2.5L04061837403675
147230-500G04061837399091
800181010004022536356143
800181902504022536701431
800181100004022536356167