Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
11 400,00 zł
Quality Segment
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 73071
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Preinstalowane oprogramowanie BioControl GDS
- Optymalnie skonfigurowany dla Assurance® GDS
- 3 profile użytkownika:
2. Poziom użytkownika "GDS Analyst" zapewnia kierownikom laboratoriów możliwość bardziej szczegółowej analizy danych. Analitycy mają możliwość generowania raportów, które mogą być zapisywane, drukowane lub wysyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio z oprogramowania GDS Rotor-Gene® i są chronione hasłem.
3. "Operator GDS" to domyślny poziom dostępu, który umożliwia użytkownikowi wprowadzanie informacji o próbce i zapewnia wygodną tabelę wyników.
Other Notes
- Dell Latitude laptop
- A/C Adapter
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility BioControl GDS | compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 73071 | manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 71022-100, BioControl Systems 71022-576ATM | manufacturer/tradename Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79145 | manufacturer/tradename BioControl Systems 710010-576ATM |
| Quality Level EQ1 | Quality Level 200 | Quality Level EQ1 | Quality Level 200 |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c