Przejdź do
71022BC
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106302
NACRES:
NA.85
Suitability:
Salmonella enteritidis
Manufacturer/tradename:
Assurance GDS®, BioControl Systems 71022-100, BioControl Systems 71022-576ATM
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
11 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GDS Salmonella HET Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
Quality Segment
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100 tests
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71022-100, BioControl Systems 71022-576ATM
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella enteritidis
General description
Assurance® GDS, genetyczny system wykrywania Salmonella HET Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis i/lub Salmonella Typhimurium (HET) w środowiskowych wymazach z butów, popłuczynach drobiowych, surowym drobiu i surowym drobiu mielonym. Opatentowana procedura przygotowania próbek oparta na PickPen® IMS szybko i skutecznie wychwytuje Salmonella HET, oddzielając patogen od hamujących materiałów tła, zapewniając prawidłowe reakcje PCR dla wszystkich rodzajów próbek, w tym trudnych próbek żywności i próbek środowiskowych. Technologia Assurance® GDS PCR zapewnia dwa dodatkowe poziomy specyficzności dzięki zastosowaniu zarówno wysoce specyficznych starterów, jak i sond, aby zapewnić dokładne wykrywanie Salmonella HET.
Application
Assurance® GDS Salmonella HET Tq jest odpowiedni do wykrywania Salmonella spp. w środowiskowych wymazach z butów, płukankach drobiowych, surowym drobiu i surowym mielonym drobiu.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Other Notes
Each Assurance GDS for Salmonella HET Tq 100 kit contains the following:
  • Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • Salmonella HET Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Wash Solution
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71008BC71007BC71008ATMBC
suitability
Salmonella enteritidis
suitability
Salmonella spp.
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Salmonella spp.
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71022-576ATM, BioControl Systems 71022-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-576ATM
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)