Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6090,00 zł
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 73063
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
UWAGA: Mieszadło Vortex jest zasilane napięciem 115 V i jest dostarczane tylko z wtyczką amerykańską. Jeśli znajduje się w UE, należy dodatkowo zamówić 73060BC dla europejskiego konwertera zasilania i wtyczki.
Application
Other Notes
- Vortex Mixer
- Microtiter plate attachment
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene® | compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 73063 | manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 73091 | manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems 71007-576ATM |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Powiązane treści
Assurance GDS Vortex Mixer II DFU MRK