Przejdź do
71007ATMBC
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonim(y):
System amplifikacji kwasu nukleinowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
576 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106302
NACRES:
NA.85
Agency:
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
Suitability:
Escherichia coli (O157:H7)
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 71007-576ATM
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
28 820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do automatyzacji GDS E. coli O157:H7 Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
Quality Segment
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
product line
Assurance GDS®
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 576
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-576ATM
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
General description
GDS E. coli O157:H7 Tq Automation Kit to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania E. coli O157:H7 w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Opatentowana procedura przygotowania próbki oparta na PickPen® IMS szybko i skutecznie wychwytuje E. coli O157:H7, oddzielając patogen od hamujących materiałów tła i zapewniając prawidłowe reakcje PCR dla wszystkich rodzajów próbek, w tym trudnych próbek żywności i próbek środowiskowych. Technologia Assurance® GDS PCR zapewnia dwa dodatkowe poziomy specyficzności przy użyciu zarówno wysoce specyficznych starterów, jak i sond, aby zapewnić dokładne wykrywanie E. coli O157:H7.
Application
GDS for E. coli O157:H7 Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania patogennej E. coli O157:H7 w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
  • Wyniki dostępne w ciągu 8 godzin dla próbek o masie 25 g / 10 godzin dla próbek złożonych o masie 375 g.
  • Pozytywne próbki można potwierdzić na obecność genów stx w ciągu dodatkowych 2 godzin za pomocą testu GDS Shiga Toxin Genes (O157) (PN 71005BC).
  • Zatwierdzony m.in. dla surowej mielonej wołowiny, surowego mięsa wołowego, mrożonej drobno teksturowanej wołowiny, soku pomarańczowego, soku jabłkowego, świeżych warzyw, wody z procesu kiełkowania, ściereczek do tusz.
  • Zawiera innowacyjny PickPen® separacja immunomagnetyczna (IMS) dla dodatkowej specyficzności i szybkiego czasu uzyskania wyników
  • Uproszczone przygotowanie próbki nie wymaga bloków grzewczych ani przygotowania odczynników
Other Notes
Each 576ATM (for PPMX Automation) kit includes:
  • E. coli O157:H7 Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • O157 Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
  • 61031BC Wash Solution Kit
  • 34724BC Resuspension Buffer Tq
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71007BC71010ATMBC71009ATMBC
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria spp. in food and environmental samples
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-576ATM
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 710010-576ATM
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71009-576ATM
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Listeria monocytogenes
suitability
Listeria spp.
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (PTM), MicroVal, AOAC® (OMA), Health Canada
agency
AOAC® (PTM), Immunomagnetic Separation (IMS), MicroVal, AOAC® (OMA), Health Canada
agency
AOAC® (PTM), Health Canada, PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), MicroVal
agency
AOAC® (PTM), Health Canada, PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), MicroVal
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)