Przejdź do
73026BC
Paski samoprzylepne GDS
BioControl, For use with GDS
Synonim(y):
Folia uszczelniająca
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121814
NACRES:
NC.81
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
film
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73026
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
Paski samoprzylepne GDS to akcesoria eksploatacyjne do testów Assurance® GDS. Assurance® GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. Pasek folii uszczelniającej ma wymiary 19,0 x 97,3 mm, w tym dwie zdejmowane zakładki pozycjonujące. Długi wymiar z usuniętymi zakładkami wynosi 76,2 mm. Te samoprzylepne arkusze są niezawodną metodą uszczelniania studzienek do zastosowań PCR. Materiały uszczelniające o wysokiej integralności zapewniają najlepszą ochronę przed parowaniem w celu uzyskania wysokiej wydajności PCR.
Application
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Paski samoprzylepne Assurance® GDS to paski folii uszczelniającej, które zapewniają skuteczne i hermetyczne uszczelnienie oraz pomagają chronić próbki PCR podczas przygotowywania próbek.
Features and Benefits
  • Mocny klej zapobiega parowaniu podczas cykli termicznych lub przechowywania próbek
  • Brak lepkich pozostałości na płytce po odklejeniu paska
  • Wypustki końcowe ułatwiające nakładanie i zdejmowanie uszczelnienia
  • Przezroczysty dla wizualizacji i kontroli próbek
  • Zakres temperatur: od -20°C do 120°C
Other Notes
Box of 200 film strips (50 sheets of four strips)
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73004BC73056BCCLS6575
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with Gemini®
compatibility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
form
film
form
sheet
form
-
form
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73026
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73004
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73056
manufacturer/tradename
Corning 6575
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c