Przejdź do
73004BC
Arkusze samoprzylepne GDS
BioControl, For use with GDS
Synonim(y):
Folia uszczelniająca
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121814
NACRES:
NC.81
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
For use with PICKPEN™ PIPETMAX™ system
form
sheet
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73004
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
Arkusze samoprzylepne GDS to akcesoria eksploatacyjne do testów Assurance® GDS. Assurance® GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. Pasek folii uszczelniającej ma wymiary 79,4 x 139,7 mm i zapewnia wystarczający obszar uszczelnienia dla wszystkich płytek PCR. Długość między perforacjami przy usuniętych zakładkach końcowych wynosi 125,1 mm. Te samoprzylepne arkusze są niezawodną metodą uszczelniania płytek do zastosowań PCR. Materiały uszczelniające o wysokiej integralności zapewniają najlepszą ochronę przed parowaniem w celu uzyskania wysokiej wydajności PCR.
Application
Arkusze samoprzylepne Assurance® GDS to folia uszczelniająca, która zapewnia skuteczne i hermetyczne uszczelnienie oraz pomaga chronić próbki PCR podczas przygotowywania próbek.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
  • Mocny klej zapobiega parowaniu podczas cykli termicznych lub przechowywania próbek
  • Brak lepkich pozostałości na płytce po odklejeniu arkusza
  • Wypustki końcowe ułatwiające nakładanie i zdejmowanie uszczelnienia
  • Przezroczysty dla wizualizacji i kontroli próbek
  • Zakres temperatur: od -20°C do 120°C
Other Notes
Box of 100 film sheets
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73026BCZ744129Z744130
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
-
compatibility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73004
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73026
manufacturer/tradename
Excel Scientific XTR2-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific XTR2-LG-100
description
For use with PICKPEN™ PIPETMAX™ system
description
-
description
-
description
-
form
sheet
form
film
form
-
form
-
Questions
  1. Is the adhesive tape transparent? and can it be used for sealing 96 well MIC plates for MTB testing?
    1 answer
    1. GDS Adhesive Sheets 73004 is a PCR adhesive film with dimensions 79.4 x 139.7 mm. This follows standard dimensions of 96-well plates adhesive sheets that are available in our portfolio, as for instance QuickSeal PCR™ self adhesive sealing film, commonly used for PCR applications.
      You can check if these dimensions are compatible with your plate in your own application.