Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
2000,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
D-Desthiobiotin provides a gentle elution of Strep•Tag II proteins from the biotin-binding site of Strep•Tactin resins. The D-Desthiobiotin is offered as a lyophilized powder for preparation of elution buffer.
Application
Biochem/physiol Actions
D-Desthiobiotin is an analog of biotin. It is a non-sulfur metabolite and a biotin precursor. It displays lower binding towards biotin-binding proteins when compared to biotin.[4]
Other Notes
•: 1 g: D-Desthiobiotin
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form paste | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c