Przejdź do
D1411
d-Desthiobiotin
≥98% (TLC)
Synonim(y):
5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
EC Number:
208-566-2
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
AUTOLBMXDDTRRT-JGVFFNPUSA-N
Application
d-Desthiobiotin has been used as a component of elution buffers:
  • to elute the precipitated proteins from the resin during coimmunoprecipitation[1]
  • to elute human Cdc45–MCM–GINS (CMG) helicase during chromatographic protein purification[2]
  • to elute the heterodimeric kinesin family member 3A/B (KIF3A/B) and kinesin associated protein 3 (KAP3)-binding APC armadillo (APCARM) domain during chromatographic purification[3]
d-Desthiobiotin is used in affinity chromatography and protein chromatography. d-Desthiobiotin can be used for protein labeling, detection and isolation.
Biochem/physiol Actions
Desthiobiotin is a non-sulfur containing biotin derivative that binds less strongly to biotin-binding proteins and is easily dislocated by biotin.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1915A557571610-M
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the recommended method for reconstituting item D1411, d-Desthiobiotin? Also, how should stock solutions be stored?
    1 answer
    1. To reconstitute item D1411, d-Desthiobiotin, use DMSO at a concentration of 62.5 mg/mL (291.70 mM). For improved solubility, warm the tube at 37 ℃ and shake it in an ultrasonic bath. The stock solution can be stored at temperatures below -20℃ for several months.