Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 249,00 zł | |
| 40 mL | Przewidywany termin wysyłki08 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 72 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
form
solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
ambient, dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form liquid | form liquid | form solution (clear, colorless) |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 20-25°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Produkty
Understand the importance of using high-quality water in protein electrophoresis and Western blotting to improve assay sensitivity and accuracy.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 76745-40ML | 04055977265804 |
| 70607-3 | 04055977257441 |