Przejdź do
70541
GST•Bind Resin
Synonim(y):
GST Resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1420,00 zł
25 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3110,00 zł
50 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
5300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
1420,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
GST•Bind Resin utilizes an 14-atom spacer arm to covalently attach reduced glutathione via a sulfide linkage. The high degree of substitution of glutathione ensures a high binding capacity with yields of glutathione S-transferase (GST) fusion proteins of 5 to 8 mg/ml settled resin. The resin can be re-used up to 6 times without loss of capacity.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.55013706918.55155
application(s)
life science and biopharma
application(s)
peptide synthesis
application(s)
life science and biopharma
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
beads
form
liquid
form
powder
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
do not freeze
storage condition
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
Rahul Bhattacharjee et al.
Molecular biology of the cell, 31(9), 917-929 (2020-02-27)
In many organisms, positive and negative signals cooperate to position the division site for cytokinesis. In the rod-shaped fission yeast Schizosaccharomyces pombe, symmetric division is achieved through anillin/Mid1-dependent positive cues released from the central nucleus and negative signals from the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70541-404055977273663
70541-304055977273656
70541-504055977273670