Przejdź do
6978
Wylotowa rurka zanurzeniowa, zbiornik 10 l
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 each
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031613
UNSPSC Code:
41104909
1130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6979902334902332
Dip tube for use with 10 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
Supelco
902334
Dip tube
Dip tube for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Supelco
902332
Dip tube
Quality Level
SP1
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
Alexandros P Drainas et al.
Cell reports, 31(1), 107465-107465 (2020-04-09)
TP53 deficiency is the most common alteration in cancer; however, this alone is typically insufficient to drive tumorigenesis. To identify genes promoting tumorigenesis in combination with TP53 deficiency, we perform genome-wide CRISPR-Cas9 knockout screens coupled with proliferation and transformation assays
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W319406-4KG-K04061837835421
W319406-SAMPLE-K04061837528071
294667-25G04061826601372
294667-100G04061826601365
41301-1ML04061832080802
W319406-1KG-K04061837835414
697804053252488429
MLMIR161604061836722265
MLMIR161504061836722258