Przejdź do
69086
CDP-Star® AP Substrate
Synonim(y):
AP Substrate, CDP-Star Detection Reagent, CDP-Star Substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
40 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
1370,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The CDP-Star AP Substrate enables subnanogram sensitivity in a convenient ready-to-use format, and includes Nitro-Block II signal enhancer for increased signal-to-noise ratios with standard nitrocellulose membranes.
Legal Information
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GERPN3682C0712SAE0056
CDP-Star® Cytiva RPN3682
GERPN3682
CDP-Star®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Cytiva RPN3682
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69086-304055977259582