Przejdź do zawartości
SAE0056
Podłoże Rapid Chemi AP
aqueous solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Podłoże Rapid Chemi AP,
grade
Proteomics Grade
form
aqueous solution
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Rapid ChemiAP Substrate to czuły, chemiluminescencyjny substrat dla fosfatazy alkalicznej, który umożliwia szybkie i powtarzalne wykrywanie cząsteczek znakowanych fosfatazą alkaliczną.
Application
Rapid ChemiAP Substrate jest dostarczany jako gotowy do użycia roztwór wodny, tj. nie wymaga rozcieńczania, do stosowania w różnych aplikacjach opartych na membranach, takich jak Western Blotting i ELISA. Inne zastosowania obejmują Southern, Northern Blotting, wykrywanie fosfatazy alkalicznej łożyska, wykrywanie wydzielanej fosfatazy alkalicznej, testy genów reporterowych, testy sond kwasów nukleinowych oraz wykrywanie biomarkerów fosfatazy alkalicznej lub kwaśnej (komórki macierzyste i markery nowotworowe).
Disclaimer
Nie używaj rozcieńczalników ani buforów płuczących zawierających EDTA lub inne chelatory, ponieważ mogą one usuwać kationy dwuwartościowe (Mg+2, Zn+2) i powodować utratę aktywności AP.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-68-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)