Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 4 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Safholm, A., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 2740.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form solid | form lyophilized | form solid |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 681673-10MG | 04055977225211 |