Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 539,00 zł |
Informacje o tej pozycji
539,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
orange-yellow to amber
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI key
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (1H-NMR) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 681672-2MG | 04055977225204 |