Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 819,00 zł |
Informacje o tej pozycji
819,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Vacuolin-1, A cell-permeable triazine based compound that inhibits Ca2+-dependent fusion of lysosomes with the plasma membrane and the release of lysosomal content, without affecting enlargeosomes or other membrane-bound organelles.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1cc(ccc1)\C=N\Nc2nc(nc(n2)N(c5ccccc5)c4ccccc4)N3CCOCC3
InChI
1S/C26H24IN7O/c27-21-9-7-8-20(18-21)19-28-32-24-29-25(33-14-16-35-17-15-33)31-26(30-24)34(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-13,18-19H,14-17H2,(H,29,30,31,32)/b28-19+
InChI key
JMEJTSRAQUFNOP-TURZUDJPSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Ca2+-dependent fusion of lysosomes with the plasma membrane
Packaging
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 673000-10MG | 04055977183511 |