Przejdź do
662065
Ubikwityna, metylowana, ludzka, rekombinowana
Synonim(y):
Me-Ub
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
aqueous buffer: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka metylowana ubikwityna. Pochodna ubikwityny, w której reszty lizyny są redukcyjnie metylowane. Metylowana ubikwityna może wiązać się z substratami białkowymi, ale nie tworzy łańcuchów poliubikwitynowych. Szybkości rozpadu białek uzyskane przy użyciu metylowanej ubikwityny są wolniejsze niż te uzyskane przy użyciu niemetylowanej ubikwityny. Przydatny do zmniejszania długości łańcucha poliubikwityny i określania szybkości koniugacji ubikwityny.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hershko, A. i Heller, H. 1991. J. Biol. Chem.266, 16376.
Hershko, A. and Heller, H. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.128, 1079.
Jentoft, N. and Dearborn, D.G. 1983. Methods. Enz.91, 570.
Jentoft, N. and Dearborn, D.G. 1980. Anal. Biochem.106, 186.
Jentoft, N. and Dearborn, D.G. 1979. J. Biol. Chem.254, 4359.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U6253662057662056
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
(Tightly closed. Dry)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous buffer: 50 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, aqueous buffer: soluble
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
662065-1MG04055977261127