Przejdź do
662047
Anty-Uncoupling Protein-2 (UCP-2) (144-157) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
Citations:
9
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:100,000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:500))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UCP2(7351)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka A. Rozpoznaje białko UCP-2.
Rozpoznaje białko UCP-2.
Immunogen
syntetyczny peptyd [(C)QARAGGGRRYQSTV] odpowiadający aminokwasom 144-157 ludzkiego i mysiego UCP-2
Application
ELISA (1:100 000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemia (1:500)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Other Notes
Nie reaguje z UCP-1 lub UCP-3. Ponieważ sekwencja tego antygenu jest wysoce konserwatywna, oczekuje się reaktywności krzyżowej w szerokim zakresie gatunków. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Stuart, J.A., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 18633.
Gimeno, R.E., et al. 1997. Diabetes46, 900.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB3226176002PC548
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jay D Turner et al.
Circulation research, 106(4), 730-738 (2010-01-09)
Uncoupling protein (UCP)2 is a mitochondrial inner membrane protein that is expressed in mammalian myocardium under normal conditions and upregulated in pathological states such as heart failure. UCP2 is thought to protect cardiomyocytes against oxidative stress by dissipating the mitochondrial
P Brauner et al.
Pediatric research, 49(3), 440-447 (2001-03-03)
Hepatic hematopoiesis is prominent during fetal life and ceases around birth. In rodent liver, the decline of the hepatic hematopoiesis starts abruptly at birth being accompanied by a decrease of mitochondrial uncoupling protein 2 (UCP2) expression in monocytes/macrophages, whereas hepatocytes
C Y Zhang et al.
Cell, 105(6), 745-755 (2001-07-07)
beta cells sense glucose through its metabolism and the resulting increase in ATP, which subsequently stimulates insulin secretion. Uncoupling protein-2 (UCP2) mediates mitochondrial proton leak, decreasing ATP production. In the present study, we assessed UCP2's role in regulating insulin secretion.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
662047-100UL04055977261080