Merck
176002
Anty-Angiopoetyna-2 Królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Ang-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (0.1-1 µg/mL)
Immunoblotting (1-10 µg/mL)
Immunofluorescence (2-20 µg/mL)
Immunohistochemistry (2-20 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-Angiopoetyna-2, królicza poliklonalna, rozpoznaje ~55 kDa nieglikozylowane i ~70 kDa glikozylowane, wydzielane białko Ang-2. Jest zatwierdzony do testów ELISA, WB, IF i IHC.
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje zarówno ~55 kDa nie glikozylowanej, jak i ~70 kDa glikozylowanej formy angiopoetyny-2.
Rozpoznaje zarówno nieglikozylowane ~55 kDa, jak i glikozylowane ~70 kDa, wydzielane białko Ang-2 w pożywce hodowli komórkowej. Nie reaguje krzyżowo z Ang-1
  • .Symbol genu docelowego przeciwciała: ANGPT2
  • Synonim celu: AGPT2, ANG II, ANG-2, ANGIOPOIETIN, ANGIOPOIETIN 2, Angiotensin 2, AngrpEntrez
  • Gene Name: angiopoietin 2Hu
  • Entrez ID: 285</li><li>Mu Entrez ID: 11601
  • Rat Entrez ID: 89805</li>
  • Immunogen
    syntetyczny peptyd odpowiadający 21-aminokwasowej sekwencji cytoplazmatycznej na N-końcu mysiej angiopoetyny-2
    Application
    ELISA (0,1-1 µg/ml)
    Immunoblotting (1-10 µg/ml)
    Immunofluorescencja (2-20 µg/ml)
    Immunohistochemia (2-20 µg/ml)
    Packaging
    Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
    Other Notes
    Immunogenna sekwencja peptydowa jest w 71% (15/21 aminokwasów) konserwowana w ludzkim białku angiopoetyny-2. Nie reaguje krzyżowo z angiopoetyną-1. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
    Maisonpierre, P.C., et al. 1997. Science 277, 55.
    Davis, S., et al. 1996. Cell 87, 1161.
    Suri, S. et al. 1996. Cell 87, 1171.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
    Still not finding the right product?
    Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
    Klasa składowania
    10 - Combustible liquids
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    176002-50UG04055977222944