Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
TWEEN® 20, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
Quality Level
description
RTECS - TR7400000
form
liquid
mol wt
~1228
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
(ELISA and immunoassays)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form viscous liquid | form liquid | form viscous liquid |
| application(s) (ELISA and immunoassays) | application(s) (ELISA and immunoassays) | application(s) - | application(s) liquid formulation |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| description RTECS - TR7400000 | description non-ionic | description RTECS - TR7400000 | description - |
| impurities <200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide | impurities - | impurities - | impurities - |
| mol wt ~1228 | mol wt ~1228 | mol wt ~1228 | mol wt ~1228 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 655206-50ML | 07790788060404 |