Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
395,00 zł
Quality Level
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
mol wt
~1228
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 275 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) (ELISA and immunoassays) | application(s) pharmaceutical |
| agency JPE, Ph. Eur., NF | agency ChP, JPE, NF, Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1547925 |
| technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| form viscous liquid | form liquid | form viscous liquid | form - |
| density 1.095 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.1 g/cm3 at 25 °C | density 1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8170722500 | 04022536685908 |
| 8170721000 | 04022536685885 |