Przejdź do
655203
TX-1918
A cell-permeable arylidene-cyclopentenedione derived tyrphostin that acts as a potent inhibitor for eEF2-K, while it inhibits other kinases at much higher concentrations.
Synonim(y):
2-((3,5-dimetylo-4-hydroksyfenylo)-metyleno)-4-cyklopenteno-1,3-dion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1C)C=C2C(=O)C=CC2=O)C
InChI
1S/C14H12O3/c1-8-5-10(6-9(2)14(8)17)7-11-12(15)3-4-13(11)16/h3-7,17H,1-2H3
InChI key
YHWRISYBKMXSGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek arylideno-cyklopentendionowa pochodna tyrfostyny, która działa jako silny inhibitor eEF2-K (IC50 = 440 nM), podczas gdy hamuje inne kinazy w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = 4,4, 44, 44 i 440 µM odpowiednio dla Src, PKA, PKC i EGFR-K). Wykazuje silną aktywność przeciwnowotworową (EC50 = 2,07 i 230 µM odpowiednio w komórkach nowotworowych HepG2 i HCT116) przy znacznie zmniejszonej toksyczności mitochondrialnej (≥5000 razy) i wątrobowej (≥90 razy) w porównaniu z inną tyrfostyną, AG 17 (Cat. No. 658425). Jest zatem bardziej obiecującym kandydatem jako środek terapeutyczny w leczeniu raka.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 440 nM przeciwko eEF2-K
Główny cel
eEF2-K
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hori, H., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem.10, 3257.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
655200208925219491
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
655203-10MG04055977184716