Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1310,00 zł | |
| 5 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3130,00 zł | |
| 25 mg | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 060,00 zł | |
| 20 mg | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Caspase Inhibitor I, Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 50 mM
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChI key
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Fas-mediated apoptosis in Jurkat cells and staurosporine-induced cell death in corneal epithelial cells
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Martin, U., et al. 2007. Apoptosis12, 525.
Misaghi, S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1677.
Joo, C., et al. 1999. Ophthalmic Res. 31, 287.
McColl, K.S., et al. 1998. Mol. Cell. Endocrinol. 139, 229.
Thornberry, N.A. and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Tolomeo, M., et al. 1998. Cell Death Differ. 5, 735.
An, S. and Know, K.A. 1996. FEBS Lett.386, 115.
Cain, K., et al. 1996. Biochem J.314, 27.
Mirzoeva, O.K., et al. 1996. FEBS Lett.396, 266.
Pronk, G.J., et al. 1996. Science 271, 808.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Chow, S.C., et al. 1995. FEBS Lett. 364, 134.
Fearnhead, H.O., et al. 1995. FEBS Lett. 375, 283.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form semisolid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated |
| solubility DMSO: 50 mM | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 150 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 627610-5MG | 04055977262841 |
| 627610-1MG | 04055977262810 |
| 627610-25MG | 04055977262834 |
| 627610-20MG | 04055977262827 |