Przejdź do
6250
Beztłuszczowe mleko w proszku
OmniPur® Grade
Synonim(y):
Beztłuszczowe mleko w proszku, Mleko odwodnione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Produkt 6250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
Application
OmniPur® Beztłuszczowe mleko w proszku zostało użyte jako bloker:
  • w teście toczenia komórek[1]
  • do oceny interakcji skupisk krążących komórek nowotworowych raka piersi (CTC) z selektyną E[2]
  • w Western blotting
Packaging
Plastic bag
Legal Information
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single-cell western blotting
Alex J H, et al.
Nature Methods, 11, 749?755-749?755 (2014)
Siddarth Chandrasekaran et al.
Biomaterials, 33(35), 9037-9048 (2012-09-21)
Hematogenous metastasis involves a glycoprotein mediated adhesion cascade of tumor cells with E-selectin on the endothelial layer of the blood vessels. Cell-cell interactions play a major role in cancer metastasis and invasiveness. Intercellular communication between two cancer cells or between
Michael R King et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 308(10), C792-C802 (2015-03-20)
Circulating tumor cells (CTC) have been implicated in the hematogenous spread of cancer. To investigate the fluid phase of cancer from a physical sciences perspective, the multi-institutional Physical Sciences-Oncology Center (PS-OC) Network performed multidisciplinary biophysical studies of single CTC and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
210137-5G04061838771131
6250-10GM04055977241389
GF69327085-1EA04061825088518
GF35686031-1EA04061825093338
GF65885484-1EA04061825087801
GF60754451-1EA04061825097954