Przejdź do
6.18215
Stop niklu i aluminium
powder, for the production of Raney nickel for synthesis
Synonim(y):
Nickel-aluminium alloy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
SMILES string
[Ni].[Al]
InChI
1S/Al.Ni
InChI key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N