Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 358,00 zł |
Informacje o tej pozycji
358,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Quality Level
description
RTECS - XT5613500
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI key
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
General description
Nieodwracalny inhibitor chymotrypsyny. Przydatny do hamowania aktywności chymotrypsyny w preparatach trypsyny. Hamuje apoptozę w tymocytach. Blokuje indukcję syntazy tlenku azotu przez γ-interferon i lipopolisacharydy (EC50 = 20 M).
Biochem/physiol Actions
aktywność chymotrypsyny w preparatach
Preparation Note
Other Notes
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol.71, 488.
Murakami, T., et al. 1991. Biochim. Biophys. Acta1079, 279.
Nierodzik, M.L., et al. 1991. J. Clin. Invest.87, 229.
Wilson, W.E., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 17777.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (elemental analysis) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (titration) |
| form solid | form solid | form lyophilized solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 616387-250MG | 04055977186314 |